Stampa…
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050 434810250
ACRO434810050EA 53.6 EUR
ACRO434810050 ACRO434810250
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
Peso molecolare: 223,23 g/mol
Punto di fusione: 105,3…107.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037292
CAS Number: 2304-94-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %