Stampa…
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
434800050 434800250
ACRO434800050EA 90.7 EUR
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192,44 g/mol
Densità: 1,734 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840756
CAS Number: 73583-37-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %