Stampa…
4-Bromo-m-toluic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
434780050 434780250
ACRO434780050EA 64.4 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Bromo-m-toluic acid 97%
4-Bromo-m-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 215,5…216.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039526
CAS Number: 7697-28-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %