Stampa…
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
434770100 434770500
ACRO434770100EA 60.2 EUR
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Punto di ebollizione: 48…50 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 34,9…38.3 °C
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191870
CAS Number: 78888-18-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %