(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
434750010
434750050
ACRO434750010EA
67.8
EUR
ACRO434750010
ACRO434750050
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formula:
C₈H₅Cl Punto di ebollizione: 82 °C (16hPa) Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00269951 CAS Number: 873-31-4 |
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | 97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 % (On dry substance) |