Stampa…
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435580010 435580050
ACRO435580010EA 141 EUR
ACRO435580010 ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formula: C₁₀H₁₃NO
Punto di fusione: 143,4…146.3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617807
CAS Number: 85951-61-7
Visualizza i codici
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 151 °C
Specific optical rotation +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %