Stampa…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
435290050 435290250
ACRO435290050EA 77.4 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
Peso molecolare: 193,98 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (17Torr)
Punto di fusione: 29…30 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127867
CAS Number: 49845-33-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %