Stampa…
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
434681000 434688000
434681000.EA 72 EUR
434681000. 434688000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®
1-Hexylmagnesium chloride
Formula: C₆H₁₃ClMg
Punto di ebollizione: 65…68 °C (760 mmHg)
Densità: 0,965 g/cm³
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798087
CAS Number: 44767-62-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %