Stampa…
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (Z)-Prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, (E)-Prop-1-en-1-ylmagnesium bromide
434671000 434678000
434671000.EA 152 EUR
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Formula: C₃H₅BrMg
Peso molecolare: 145.28 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Densità: 0.95 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209610
CAS Number: 14092-04-7
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %