Stampa…
Polietilenglicole 4.000
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 4.000
434630010 434630050
ACRO434630010EA 52.2 EUR
ACRO434630010 ACRO434630050
Polietilenglicole 4.000
Polietilenglicole 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 4000 g/mol
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779612
CAS Number: 25322-68-3
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g