Stampa…
n-Dodecano, anidro 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dodecane
434590010 434591000
434590010.EA 571 EUR
434590010. 434591000.
n-Dodecano, anidro 99%, AcroSeal®
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso molecolare: 170.34 g/mol
Punto di ebollizione: 215…217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0.753 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008969
CAS Number: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %