Stampa…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anidro 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
434530250 434531000
ACRO434530250EA 40.5 EUR
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anidro 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formula: C₇H₇NaO₂S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013136
CAS Number: 824-79-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %