Stampa…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
434460010 434460050
ACRO434460010EA 27.4 EUR
ACRO434460010 ACRO434460050
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃H₂BrF₃
Peso molecolare: 174,95 g/mol
Punto di ebollizione: 34 °C (760 mmHg)
Densità: 1,65 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077469
CAS Number: 1514-82-5
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %