Stampa…
1-Methylbenzimidazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434420050 434420250
ACRO434420050EA 58.5 EUR
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazole 99%
1-Methylbenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂
Punto di ebollizione: 154 °C (16hPa)
Punto di fusione: 55…57 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192275
CAS Number: 1632-83-3
Visualizza i codici
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %