Acqua ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
434400010
434400050
ACRO434400010EA
45.4
EUR
ACRO434400010
ACRO434400050
Acqua ACS
Acqua
Formula:
H₂O Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Chloride (Cl) | ≤0.4 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤0.4 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤1.0 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1.0 ppm |
Silicate (as SiO2) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.01 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
Conductivity | 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1 |