Stampa…
Ammonio solfato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 38.9 EUR
ACRO434380010 ACRO434380050
Ammonio solfato 99%, extra puro
Ammonio solfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %