Stampa…
N-Laurilsarcosinato di Sodio 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 370 EUR
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
N-Laurilsarcosinato di Sodio 95%
N-Laurilsarcosinato di Sodio
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: ≥ 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042728
CAS Number: 137-16-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %