Stampa…
1-Propanolo ACS per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
434360010 434360025
ACRO434360010EA 57.6 EUR
ACRO434360010 ACRO434360025
1-Propanolo ACS per spettroscopia
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60,1 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=ffb30637851c3e33c3f96b74c8353b5896d24404&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Solubility Clear colorless
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %