Stampa…
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434320010 434320050
ACRO434320010EA 141 EUR
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06412560
CAS Number: 56621-90-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %