Stampa…
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: methyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, Methyl 4-oxothiane-3-carboxylate
434290010 434290050
ACRO434290010EA 148 EUR
ACRO434290010 ACRO434290050
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃S
Peso molecolare: 174,214 g/mol
Punto di ebollizione: 134 °C (10Torr)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203485
CAS Number: 4160-61-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %