Stampa…
4-Chlorotetrahydropyran 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434270010 434270050
ACRO434270010EA 52.4 EUR
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Formula: C₅H₉ClO
Peso molecolare: 120.5800 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg)
Densità: 1.12 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074911
CAS Number: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %