N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
434230050
434230250
ACRO434230050EA
108
EUR
ACRO434230050
ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 123…124 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 22 °C Densità: 1,075 g/cm³ Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192314 CAS Number: 4760-34-3 |
Appearance | Clear yellow to red to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |