Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434210010 434210050
ACRO434210010EA 70.3 EUR
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861334
CAS Number: 75178-87-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %