4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
434441000
434445000
ACRO434441000EA
67
EUR
ACRO434441000
ACRO434445000
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 260 °C (dec.) Densità: 1,434 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS Number: 55-55-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Crystalline powder (Discolors in air) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration | 99.0 to 101.5 % |
Suitability | (for determ. of phosphate) Passes test |