Stampa…
Potassio nitrato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434430010 434430025 434430100
ACRO434430010EA 47 EUR
ACRO434430010 ACRO434430025 ACRO434430100
Potassio nitrato 99%, extra puro
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Punto di ebollizione: 400 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 334 °C
Densità: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder, crystals and chunks
Titration after Ion exchange 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)