Stampa…
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilization: Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate (0,1:0,4)%
434200010 434200050
ACRO434200010EA 33.8 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilizzato
2-Bromo-5-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,06 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130103
CAS Number: 765-58-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3