Stampa…
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 56.6 EUR
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
Peso molecolare: 239.27 g/mol
Punto di fusione: 204…207 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237376
CAS Number: 84418-43-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %