Stampa…
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
433950050 433950250
ACRO433950050EA 26.8 EUR
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195.22 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (.5Torr)
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191060
CAS Number: 77987-49-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %