3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₉H₁₈BBrO₂ Peso molecolare: 248.96 g/mol Punto di ebollizione: 61…64 °C (.4 mmHg) Densità: 1.177 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10567053 CAS Number: 124215-44-7 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |