2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
433910010
433910050
ACRO433910010EA
37.2
EUR
ACRO433910010
ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ Punto di fusione: 101,1…101.4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179452 CAS Number: 374538-03-1 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |