Stampa…
Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
433840010 433841000
433840010.EA 344 EUR
433840010. 433841000.
Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Peso molecolare: 85,15 g/mol
Punto di ebollizione: 107,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005979
CAS Number: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA