Stampa…
Etilen glicole, anidro 99.8%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
433811000 433810010
433811000.EA 63.8 EUR
433811000. 433810010.
Etilen glicole, anidro 99.8%, AcroSeal®
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 196…198 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,113 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %