Stampa…
Etilbenzene, anidro 99.8%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylethane
433800010 433801000
433800010.EA 171 EUR
433800010. 433801000.
Etilbenzene, anidro 99.8%, AcroSeal®
Etilbenzene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106.17 g/mol
Punto di ebollizione: 136 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011647
CAS Number: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %