3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010
433790050
ACRO433790010EA
77.3
EUR
ACRO433790010
ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BNO₂ Peso molecolare: 229,09 g/mol Punto di fusione: 80…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03789262 CAS Number: 214360-46-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |