Stampa…
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
433780010 433782500
ACRO433780010EA 314 EUR
ACRO433780010 ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 240,2573 g/mol
Punto di fusione: 212…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00233883
CAS Number: 92149-07-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥95 %