Metilcicloesano 99% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁CH₃ Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –126,3 °C Densità: 0,77 g/cm³ Flash Pt: –3 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS Number: 108-87-2 UN: 2296 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.05 |
Color scale | ≤5 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |