Stampa…
1,2-Dicloroetano 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
433580010 433580025
ACRO433580010EA 69.8 EUR
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dicloroetano 99.8% per HPLC
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Punto di ebollizione: 81…85 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000963
CAS Number: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g