Stampa…
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 156 EUR
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
Peso molecolare: 164,17 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801206
CAS Number: 99584-10-8
Visualizza i codici
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %