Stampa…
2-Mercaptoimidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
433360010 433360050
ACRO433360010EA 48.5 EUR
ACRO433360010 ACRO433360050
2-Mercaptoimidazole 98%
2-Mercaptoimidazole
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,14 g/mol
Punto di fusione: 228…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005188
CAS Number: 872-35-5
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %