Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
433340250 433341000
ACRO433340250EA 96.1 EUR
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Punto di fusione: 182,9…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049324
CAS Number: 88744-36-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %