Stampa…
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 146 EUR
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Formula: C₈H₁₂N₄O
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743734
CAS Number: 66346-91-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %