7-Amino-1-tetralone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁NO Punto di fusione: 138…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369817 CAS Number: 22009-40-1 |
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 135 to 140 °C |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |