Stampa…
2-Methoxybenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 40.1 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitrile 99%
2-Methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 21…22 °C
Densità: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001783
CAS Number: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %