Stampa…
3-Chlorophenyl acetylene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
433130010 433130050
ACRO433130010EA 50.2 EUR
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formula: C₈H₅Cl
Punto di ebollizione: 178…179 °C (760 mmHg)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839984
CAS Number: 766-83-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %