Stampa…
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethoxy(ethyl)silane
433080010 433081000
433080010.EA 332 EUR
433080010. 433081000.
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Ethyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₄O₃Si
Peso molecolare: 150,25 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C (1013 hPa)
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051541
CAS Number: 5314-55-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %