Stampa…

Vinyltrimethoxysilane 98%, AcroSeal®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

433060010 433061000
433060010.EA 228 EUR
433060010. 433061000.
Vinyltrimethoxysilane 98%, AcroSeal®
Vinyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Punto di ebollizione: 123 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR