Stampa…
1-Esanolo, anidro 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
433860010 433861000
433860010.EA 196 EUR
433860010. 433861000.
1-Esanolo, anidro 99%, AcroSeal®
1-Esanolo
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 156…157 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 0,8136 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002982
CAS Number: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %