Stampa…
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
432990010 432991000
432990010.EA 759 EUR
432990010. 432991000.
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
1H-Tetrazole
Formula: CH₂N₄
Punto di ebollizione: 77 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005247
CAS Number: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %