Stampa…
Sodium (para)periodate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
432851000 432855000
ACRO432851000EA 67.8 EUR
ACRO432851000 ACRO432855000
Sodium (para)periodate 98%
Sodium (para)periodate
Formula: H₂INa₃O₆
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036146
CAS Number: 13940-38-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %