Stampa…
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
432760010 432760050
ACRO432760010EA 34.7 EUR
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Formula: C₈H₈N₂S
Punto di fusione: 101…103,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00226291
CAS Number: 13382-43-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %